Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 1000 a 30 C18
Código de producto. 10787842 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de partículas:
25-40 μm
40-63 μm
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Código de producto. 10787842
Marca: Macherey-Nagel™ 711028.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 25-40 μm
Tamaño de poro 1000 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 1000 a 30
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente POLYGOPREP C18
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida