Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 1000 a 30
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de partículas:
10-15 μm
25-40 μm
40-63 μm
Tamaño de la unidad:
1000 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10-15 μm |
| Tamaño de poro | 1000 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 1000 a 30 |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 0,1 kg |
| Absorbente | 'POLYGOPREP |
| Tipo | Polygoprep |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |