Especificaciones
| Tamaño de partículas | 25-40 μm |
| Tamaño de poro | 1000 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 1000 a 30 |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | 'POLYGOPREP |
| Tipo | Polygoprep |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |