Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 1000 a 30
Código de producto. 10082711 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de partículas:
10-15 μm
25-40 μm
40-63 μm
Tamaño de la unidad:
1000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10082711 0,1 kg 10-15 μm -
10378531 0,1 kg 40-63 μm -
10286881 1 kg 25-40 μm 1000 g
10660522 1 kg 40-63 μm 1000 g
4 options
Código de producto. 10082711
Marca: Macherey-Nagel™ 711005.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 10-15 μm
Tamaño de poro 1000 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 1000 a 30
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente 'POLYGOPREP
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida