Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 to 12 C18
Código de producto. p-8012337 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Código de producto. 10358151
Marca: Macherey-Nagel™ 711018.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 10-15 μm
Tamaño de poro 100 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 100 a 12
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente POLYGOPREP
Área de la superficie (métrico) 280 m2/g
Tipo Polygoprep
Material Sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida