Learn More
Barra de agitación magnética de PTFE
Código de producto. 11378713 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,31 in
Diámetro (métrico):
8mm
Longitud (imperial):
2 in
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Longitud (métrico) unitSize
11378713 0,31 in 8mm 2 in 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11378713
Marca: Bel Art Products F371200050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las barras de agitación diseñadas para agitar volúmenes pequeños tienen superficies con varias caras poligonales que añaden turbulencia relativa en comparación con las barras cilíndricas lisas similares.
  • Útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,31 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 08 mm
Longitud (imperial) 2 in
Diámetro (métrico) 8mm
Longitud (métrico) 50 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1 unidad
Forma Poligonal