Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitador magnética poligonal sin anillo pivotante
Código de producto. 15588682 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15588682
Marca: Fisherbrand™ F371200020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas barras de agitación tienen varias caras poligonales que añaden turbulencia relativa en comparación con las barras cilíndricas lisa de tamaño similar
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
  • El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Color Blanco
Descripción Barra de agitación
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Longitud (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Material Imán Alnico
Forma Poligonal