Learn More
Polietileneimina, ramificada, P.M. 10 000, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051039
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11363898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040331.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine, branched
Color Amarillo
Nombre de nota M.W. 10,000
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99%
Olor Amine-like
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Polyethyleneimine