Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 17898157
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Color:
Blanco
Natural
Diámetro interior del cuello (métrico):
21,4mm
21.4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5mm
68,5 mm
68,5mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 15
paquete de 190
paquete de 42
paquete de 700
paquete de 81
paquete de 90
Código de producto. 17898157
Marca: Kautex™ 2000076398
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta densidad para ofrecer ligereza, durabilidad y resistencia. Los frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE Kautex™ son versátiles y están disponibles en colores blanco y natural con una amplia gama de tamaños.
  • La amplia abertura del cuello facilita el llenado y la limpieza
  • Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
  • Incluye campo de etiquetado integrado
  • Perfecto para líquidos, pastas y granulados
  • Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
  • La mayoría de tamaños están aprobados por la ONU para sólidos con cierres asociados (no incluye frascos de 50 o 350 mL)
  • Indicado para el embalaje, envío de muestras, transporte y almacenamiento
  • A prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 21,4mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 700
Cantidad 700 cajas
Color del tapón Disponibles en negro, azul y rojo.
Closure Included No
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 88,5 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho