Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Descripción
- La amplia abertura del cuello facilita el llenado y la limpieza
- Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
- Incluye campo de etiquetado integrado
- Perfecto para líquidos, pastas y granulados
- Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
- La mayoría de tamaños están aprobados por la ONU para sólidos con cierres asociados (no incluye frascos de 50 o 350 mL)
- Indicado para el embalaje, envío de muestras, transporte y almacenamiento
- A prueba de fugas
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 750 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 42.5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 90 |
| Cantidad | 90 cajas |
| Color del tapón | Disponibles en negro, azul y rojo. |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrada |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?