Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Descripción
- La amplia abertura del cuello facilita el llenado y la limpieza
- Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
- Incluye campo de etiquetado integrado
- Perfecto para líquidos, pastas y granulados
- Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
- La mayoría de tamaños están aprobados por la ONU para sólidos con cierres asociados (no incluye frascos de 50 o 350 mL)
- Indicado para el embalaje, envío de muestras, transporte y almacenamiento
- A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4000 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 68,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 15 |
| Cantidad | 15 cajas |
| Color del tapón | Disponibles en negro, azul y rojo. |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrada |
| Mostrar más |