Learn More
Bel-Art™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha SP Scienceware™
Código de producto. p-8007859 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetona
Agua
Anotaciones personalizadas
Etanol 70%
Etil acetato
Jabón
Metiletilcetona
Tolueno
Color del tapón:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color del tapón unitSize
12388118 500 ml Tolueno Rojo paquete de 4
12317248 500 ml Etanol 70% Verde paquete de 4
12328118 500 ml Etil acetato Verde paquete de 4
12338118 500 ml Anotaciones personalizadas Natural paquete de 4
12398118 500 ml Agua Azul paquete de 4
12348118 500 ml Aceite de máquina Natural paquete de 4
12358118 500 ml Metiletilcetona Verde paquete de 4
12378118 500 ml Jabón Azul paquete de 4
12318128 1000 ml Anotaciones personalizadas Natural paquete de 4
12308128 1000 ml Acetona Rojo paquete de 4
10 options
Código de producto. 12388118
Marca: Bel-Art™ F117160016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. El frasco de lavado de polietileno de boca ancha Bel Art™ tiene una boca ancha de 53 mm (2 pulgadas) para una recarga fácil.
  • Preimpresos con el nombre químico y la fórmula, rombo de cuatro colores de la National Fire Protection Association (NFPA) sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
  • Frascos de LDPE translúcidos; el hipoclorito sódico es de LDPE blanco que proteger de la luz entre 230 y 450 nm; mientras que el tolueno es un frasco de LDPE rojo
  • Los tapones de polipropileno codificados por colores ayudan a una identificación rápida y sencilla
  • Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
  • 500 ml - 4/bolsa, 1000 ml - 4/bolsa; la bolsa surtida incluye 6 unidades, una de cada: acetona, lejía, agua destilada, etanol, isopropanol y LYOB
Nota: Utilice LYOB únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz.
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 53 mm
Incluye Tapón de polipropileno rojo
Material Polietileno
Cantidad Paquete de 4
Esterilidad Non-sterile
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad Conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Desechables Reusable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cylindrical
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Tolueno
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de polipropileno rojo
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable