Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de polietileno de boca ancha
Descripción
- Fácil llenado, vaciado y limpieza
- Laterales estriados para un agarre seguro
- Zona de etiquetado cuadrada
- La forma cuadrada optimiza la utilización del espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30,8mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, almacenamiento, transporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 294 |
| Cantidad | 294 cajas |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 110,5 mm |
| Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |