Learn More
Huenersdorf™ Bidón de boca ancha, HDPE
Descripción
- Natural
- Polietileno inocuo para alimentos (HDPE)
- Protección UV para una larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8 gal |
| Capacidad (métrico) | 31 L |
| Material del cierre | Polietileno |
| Fondo (métrico) | 252 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso con combustibles y productos químicos |
| Incluye | tapón roscado |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mouth Style | Ancha |
| N.º por caja | 1 unidad |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |