Descripción
- Frascos de LDPE translúcidos; el hipoclorito sódico es de LDPE blanco que proteger de la luz entre 230 y 450 nm; mientras que el tolueno es un frasco de LDPE rojo
- Los tapones de polipropileno codificados por colores ayudan a una identificación rápida y sencilla
- Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/bolsa, 1000 ml - 4/bolsa; la bolsa surtida incluye 6 unidades, una de cada: acetona, lejía, agua destilada, etanol, isopropanol y LYOB
Nota: Utilice LYOB únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 4/pack |
| Tipo de producto | Frasco lavador |