Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de seguridad
Código de producto. p-8005849
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10102811
Marca: Kartell™ 0017900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de lavado de polietileno Kartell™ son ideales para agua destilada y producen un flujo regulado por presión de mano.
  • Ideal para agua destilada
  • El flujo de líquido se regula mediante la presión de mano
  • La punta dispensadora proporciona un flujo ultrafino
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Para agua destilada, alimentos
Material Polietileno
Línea de productos Frasco
Altura (métrico) 96 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Diámetro (métrico) 35 mm