Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de seguridad
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Los frascos de lavado de polietileno Kartell™ son ideales para agua destilada y producen un flujo regulado por presión de mano.
- Ideal para agua destilada
- El flujo de líquido se regula mediante la presión de mano
- La punta dispensadora proporciona un flujo ultrafino
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para agua destilada, alimentos |
| Material | Polietileno |
| Línea de productos | Frasco |
| Altura (métrico) | 96 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |