Learn More
Bel-Art™ Bolsas multiuso de polietileno
Código de producto. 15582101 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 16 in (254 x 406 mm)
406 x 203mm (16 x 8 pulg)
406 x 254mm (16 x 10 pulg)
508 x 305mm (20 x 12 pulg)
Grosor (métrico):
0,038 mm
0,102 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
15582101 406 x 254mm (16 x 10 pulg) 0,038 mm paquete de 100
15339202 406 x 203mm (16 x 8 pulg) 0,038 mm paquete de 100
11843921 508 x 305mm (20 x 12 pulg) 0,038 mm 100 PCS
18892561 10 x 16 in (254 x 406 mm) 0,102 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15582101 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H131761016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas reutilizables y transparentes son adecuadas para el envío o almacenamiento y resultan especialmente útiles como bolsas de muestras
  • Material aprobado por la FDA; sin látex
  • Diferentes tamaños disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de embalaje específicos
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Zip Tie
Color Clear
Desechables Single-use
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 406 x 254mm (16 x 10 pulg)
Longitud (imperial) 16 in
Anchura (imperial) 10 in
Tipo de producto Sample Bag
Longitud (métrico) 406 mm
Anchura (métrico) 254 mm
Grosor (métrico) 0,038 mm