Learn More
Ark Plas Products™ Tubos de polietileno
Código de producto. 11749523
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11749523 1,5 mm 1 PCS
11709533 4,8 mm 1 PCS
11719533 6,4 mm 1 PCS
3 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11749523
Marca: Ark Plas Products™ TEX88TE0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Diseñados para aplicaciones interiores/exteriores que requieren tubos más rígidos. Los tubos de polietileno Ark Plas Products™ se han extruido mediante un equipo de monitorización de procesos en línea innovador para garantizar la máxima calidad.
Los tubos Ark Plas están disponibles en una amplia gama de características químicas y físicas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones, de forma fiable y económica.
  • Los tubos estándar se envían a granel en bobinas de cartón
  • Fabricados en casi todos los incrementos de 1,58 mm (1/16 pulgadas) a 9,52 mm (3/8 pulgadas) de DI
  • Los tubos con tamaño métrico también están disponibles de 2,5 a 6,5 mm de DI
  • Colores: natural, negro opaco, azul, rojo, verde, amarillo y blanco; y azul transparente, rojo, verde y amarillo
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 3,1 mm
Grosor (métrico) 0,76 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Natural