Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manguitos de polietileno
Código de producto. p-8000236
Change view
Click to view available options
Tamaño:
0,1 de grosor × 100 mm de ancho
0,1 de grosor × 120 mm de ancho
0,1 de grosor × 140 mm de ancho
0,1 de grosor × 160 mm de ancho
0,1 de grosor × 180 mm de ancho
0,1 de grosor × 200 mm de ancho
0,1 de grosor × 250 mm de ancho
0,1 de grosor × 300 mm de ancho
0,1 de grosor × 350 mm de ancho
0,1 de grosor × 55 mm de ancho
0,1 de grosor × 64 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
11836523 0,1 de grosor × 160 mm de ancho 1 PCS
11806523 0,1 de grosor × 100 mm de ancho 1 PCS
11856523 0,1 de grosor × 200 mm de ancho 1 PCS
11846543 0,1 de grosor × 300 mm de ancho 1 PCS
11866523 0,1 de grosor × 250 mm de ancho 1 PCS
11856543 0,1 de grosor × 350 mm de ancho 1 PCS
11816523 0,1 de grosor × 120 mm de ancho 1 PCS
11826523 0,1 de grosor × 140 mm de ancho 1 PCS
11846523 0,1 de grosor × 180 mm de ancho 1 PCS
11816503 0,1 de grosor × 55 mm de ancho 1 PCS
11896513 0,1 de grosor × 64 mm de ancho cada uno
11 options
Código de producto. 11836523
Marca: GUERIN PLASTIQUES 50155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede usar para la manipulación de alimentos y aplicaciones generales. Las fundas de polietileno Fisherbrand™ están fabricadas con polietileno transparente de 0.1 mm de grosor.
  • 350 m de longitud total
  • Disponible en diversos anchos
Especificaciones
Cantidad 1/paq.
Tipo Funda
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Calidad de los alimentos
Longitud (métrico) 350 m
Tamaño 0,1 de grosor × 160 mm de ancho
Color Transparente