Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manguitos de polietileno
Click to view available options
Tamaño:
0,1 de grosor × 100 mm de ancho
0,1 de grosor × 120 mm de ancho
0,1 de grosor × 140 mm de ancho
0,1 de grosor × 160 mm de ancho
0,1 de grosor × 180 mm de ancho
0,1 de grosor × 200 mm de ancho
0,1 de grosor × 250 mm de ancho
0,1 de grosor × 300 mm de ancho
0,1 de grosor × 350 mm de ancho
0,1 de grosor × 55 mm de ancho
0,1 de grosor × 64 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- 350 m de longitud total
- Se suministra en un práctico rollo
- Disponible en diversos anchos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Funda |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (equipo) | Calidad de los alimentos |
| Longitud (métrico) | 350 m |
| Tamaño | 0,1 de grosor × 300 mm de ancho |
| Color | Transparente |