Learn More
Masterflex™ Conector recto de polietileno
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Resistentes a productos químicos.
- Disponibles en diversos tamaños
- Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
- Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector dentado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tamaño de los tubos | 5/8 pulg |
| Manguera dentada | 5/8 pulg |
| Puerto de salida | 5/8 pulg |
| Tamaño de puerto | 5/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Conector recto |