Learn More
BRAND™ Tapón de polietileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos para centrífuga 26 ml (Art n.º 115346)
Tubos para centrífuga 75 ml (Art n.º 115352)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Tapón tipo tapón
- Para tubos para centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para centrífuga 26 ml (Art n.º 115346) |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapón |