Descripción
La fabricación de tapones totalmente automatizada con parámetros de producción definidos evita las variaciones en la condición física y analítica de los componentes del tapón. Las estrictas especificaciones analíticas permiten procesar únicamente material de septos que supera las exhaustivas pruebas analíticas en el laboratorio. Estos productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. Se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
- Proporcionan un método de cierre rápido y cómodo para su uso solo en HPLC
- Los tapones a presión ya montados y listos para usar están codificados por colores para facilitar la identificación
- El diseño del tapón corresponde a los tapones para encapsular N 11, para su uso en todos los muestreadores automáticos de HPLC comunes
- Se utilizan con viales con anillo a presión Macherey-Nagel™ N11 con una abertura de 11 mm
- Fabricados con polietileno duro y resistente (PE) con un orificio central
- El septo está fabricado con silicona blanca con una membrana de PTFE rojo (dureza de 45° shore A)
- Se envasan 100 tapones en una bolsa de polietileno (PE)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Septo | Silicona (blanca)/(PTFE rojo) |
| Incluye | Orificio central con septo |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Grosor (métrico) | 1 mm (dureza: 45° shore A) |
| Tamaño del tapón | N11 |
| Tipo de producto | Anillo a presión |