Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones con anillo a presión N11 de PE resistente
Código de producto. 10573461 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10573461 Transparente paquete de 100
15327422 Amarillo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573461 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten un cierre sencillo para viales de HPLC. Los tapones con anillo a presión Macherey-Nagel™ N11 de PE resistente son tapones ya montados y codificados por colores para su uso con viales con anillo a presión Macherey-Nagel™ N11. Cuentan con un orificio central con septos de silicona/PTFE para permitir la penetración de la aguja con una manipulación reducida.
La fabricación de tapones totalmente automatizada con parámetros de producción definidos evita las variaciones en la condición física y analítica de los componentes del tapón. Las estrictas especificaciones analíticas permiten procesar únicamente material de septos que supera las exhaustivas pruebas analíticas en el laboratorio. Estos productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. Se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
  • Proporcionan un método de cierre rápido y cómodo para su uso solo en HPLC
  • Los tapones a presión ya montados y listos para usar están codificados por colores para facilitar la identificación
  • El diseño del tapón corresponde a los tapones para encapsular N 11, para su uso en todos los muestreadores automáticos de HPLC comunes
  • Se utilizan con viales con anillo a presión Macherey-Nagel™ N11 con una abertura de 11 mm
  • Fabricados con polietileno duro y resistente (PE) con un orificio central
  • El septo está fabricado con silicona blanca con una membrana de PTFE rojo (dureza de 45° shore A)
  • Se envasan 100 tapones en una bolsa de polietileno (PE)
Especificaciones
Color Transparente
Material Polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Septo Silicona (blanca)/(PTFE rojo)
Incluye Orificio central con septo
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 1 mm (dureza: 45° shore A)
Tamaño del tapón N11
Tipo de producto Anillo a presión