Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pala cilíndrica grande
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Forma con parte posterior cerrada y sin derrames
- Mango angulado ergonómicamente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1 qt |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de polvos, gránulos o cristales |
| Anchura (métrico) | 140 mm |
| Dimensiones (L x An) | 254 x 140 x 140 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 127 mm |
| Mostrar más |