Learn More
Kartell™ Tubos para muestras de polietileno
Descripción
- Recipientes para uso general con tapas con bisagras a presión
- Fondo plano, ligero y a prueba de roturas
- El grosor de pared es de aproximadamente 1 mm
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Material | Polietileno |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Pueden utilizarse como recipientes de pesaje |
| N.° por paquete | 1 |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Tubo |