Learn More
Kartell™ Tubos para muestras de polietileno
Código de producto. 10622132
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Altura (métrico):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diámetro interior (métrico):
5 mm
14 mm
17,2 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10622132 8 ml 57,6 mm 17,2 mm 100 PCS
10536391 2,5 ml 31,5 mm 14 mm 100 PCS
10737152 5 ml 50 mm 5 mm 100 PCS
3 options
Código de producto. 10622132
Marca: Kartell™ 0073200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno irrompible y ligero. Los tubos para muestras de polietileno Kartell™ se pueden utilizar como recipientes de pesaje.
  • Recipientes para uso general con tapas con bisagras a presión
  • Fondo plano, ligero y a prueba de roturas
  • El grosor de pared es de aproximadamente 1 mm
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 17,2 mm
Material Polietileno
Volumen (métrico) 8 ml
Para utilizar con (aplicación) Pueden utilizarse como recipientes de pesaje y son aptos para productos alimenticios
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 57,6 mm
Tipo de producto Tubo