Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
Marca:  Fisherbrand™ 14955181
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11954405
  • 46.60€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2026
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bolsas seguras, sin contaminantes y flexibles para garantizar unos resultados de análisis fiables
  • Fabricadas con polietileno virgen de gran calibre que cumple las especificaciones de la FDA
  • Pueden alojar materiales sólidos, semisólidos y sólidos
  • Fáciles de usar, inserte la muestra y selle la bolsa girándola hacia afuera cuatro veces y doblando los extremos del alambre hacia dentro
  • Una manera económica y eficiente de recoger, envasar y transportar muestras