Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.08900kg
Descripción
- Bolsas seguras, sin contaminantes y flexibles para garantizar unos resultados de análisis fiables
- Fabricadas con polietileno virgen de gran calibre que cumple las especificaciones de la FDA
- Pueden alojar materiales sólidos, semisólidos y sólidos
- Fáciles de usar, inserte la muestra y selle la bolsa girándola hacia afuera cuatro veces y doblando los extremos del alambre hacia dentro
- Una manera económica y eficiente de recoger, envasar y transportar muestras