Learn More
Buerkle™ Cajas redondas de polietileno para todo tipo de usos
Código de producto. 10780773 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10780773 500 mL cada uno
10286363 250 mL cada uno
10382292 2000 mL cada uno
10372292 1000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10780773
Marca: Buerkle™ 62100500
Caja para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados (de -40 °C a unos +95 °). Uso ideal del espacio, se puede apilar. Con tapa a presión
  • PE, transparente
  • Sin grietas
  • |PE, transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Claridad Transparente
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polietileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Recipiente
Cantidad 24/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De –40 a 95 °C
Altura (métrico) 127 mm
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Peso (métrico) 0,06 kg