Learn More
Buerkle™ Cajas redondas de polietileno para todo tipo de usos
Código de producto. 10372292 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10372292
Marca: Buerkle™ 62101001
Caja para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados (de -40 °C a unos +95 °). Uso ideal del espacio, se puede apilar. Con tapa a presión
  • PE, transparente
  • Sin grietas
  • ∣PE, transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Tipo de tapón Press-in Lid
Color Transparente
Material Polyethylene
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C)
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Caja multiusos
Altura (métrico) 110 mm
Diámetro exterior (métrico) 136 mm