Learn More
Masterflex™ Conector reductor de polietileno
Código de producto. 11740119
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/2 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11740119 9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/2 pulgadas) 100 PCS
1 options
Código de producto. 11740119
Marca: Masterflex™ 3062642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos accesorios de reducción dentados rectos económicos conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
  • Montaje rápido y sencillo sin herramientas
  • Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
  • Resistentes a productos químicos.
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Tamaño de los tubos 9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/2 pulgadas)
Manguera dentada 9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/2 pulgadas)
Puerto de salida 3/8 in
Tamaño de puerto 1/2 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Color Translúcido
Tipo de producto Conector de reducción