Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado del adaptador de tubo de polietileno
Código de producto. 11759859
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11759859 Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 10 PCS
11745509 Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) paquete de 10
2 options
Código de producto. 11759859
Marca: Masterflex™ 3062298
Solo quedan null
Especificaciones
Material Polietileno
Para utilizar con Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de rosca 1/4 NPT(M)
Incluye Conector acodado del adaptador de tubo; esterilización con ETO
Tipo de producto Racor dentado