Learn More
Óxido de polietileno, P.M. 300000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11379887 100 g 100 g
11369887 25 g 25 g
11389887 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11379887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042237.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene oxide, M.W. 300,000 is used to impart viscosity to and modify flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene oxide
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 300,000
pH 5 to 7
Forma física Polvo
Punto de fusión 65°C
Densidad 1.21 g/mL
Información de solubilidad Soluble in acetone,alcohol,chloroform,toluene and dichloromethane.
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4539