Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo macho de polietileno, paquete de 100
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/2 in
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Adaptador de tubo macho de polietileno
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
- Los conectores dentados están diseñados para ofrecer un montaje rápido y fácil sin herramientas
- Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de púa × conector NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Puerto de salida | NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Tamaño de puerto | 3/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |