Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo macho de polietileno
Código de producto. 11780389
Click to view available options
Tamaño de rosca:
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/4 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 5/8 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/2 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 5/16 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/8 × 1/8 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (3/4 × 3/4 pulgadas)
missing translation for 'unitSize'
10 PCS
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11780389
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 3062166
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
  • Adaptador de tubo macho de polietileno
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
  • Los conectores dentados están diseñados para ofrecer un montaje rápido y fácil sin herramientas
  • Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
  • Disponibles en packs de 10
Specifications
Descripción Conector de púa × conector NPT(macho)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad de embalaje 10 conectores
Tamaño de los tubos 5/8 pulg
Puerto de salida 1/2 in
Tamaño de puerto 5/8 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 5/8 pulgadas)
Forma Recto
Tipo de producto Adaptador de tubo macho
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.