Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo macho de polietileno
Código de producto. 11736008
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/4 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 5/8 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/2 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 5/16 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/8 × 1/8 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (3/4 × 3/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11736008 4,57 × 3,96 mm (1/8 × 1/8 pulgadas) paquete de 10
11735988 4,57 × 3,96 mm (1/4 × 5/16 pulgadas) paquete de 10
11765259 4,57 × 3,96 mm (3/4 × 3/4 pulgadas) 10 PCS
11705489 4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/2 pulgadas) 10 PCS
11780389 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 5/8 pulgadas) paquete de 10
11795539 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/4 pulgadas) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11736008 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3062126
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
  • Adaptador de tubo macho de polietileno
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
  • Los conectores dentados están diseñados para ofrecer un montaje rápido y fácil sin herramientas
  • Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
  • Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Descripción Conector de púa × conector NPT(macho)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad de embalaje 10 conectores
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Puerto de salida 1/8 in
Tamaño de puerto 1/8 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 4,57 × 3,96 mm (1/8 × 1/8 pulgadas)
Forma Recto
Tipo de producto Adaptador de tubo macho