Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de polietileno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Material:
HDPE (polietileno de alta densidad)
Tipo:
Recuperador de barra de agitación magnética
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Eliminates contamination of contents Does not need to be cleaned or autoclaved after use Magnet is located in the 25 x 70mm rectangular section; overall length: 20cm (7.7 in.) Long ribbed handle provides a secure grip Made of high density polyethylene
- Elimina la contaminación del contenido
- No es necesario limpiarlo ni esterilizarlo en autoclave después de su uso
- El imán está situado en la sección rectangular de 25 × 70 mm; longitud total: 20 cm (7,7”)
- El mango largo acanalado proporciona un agarre seguro
- Hechos en polietileno de alta densidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE (polietileno de alta densidad) |
| Tipo | Recuperador de barra de agitación magnética |