Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad con cierre de cremallera
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- No hay necesidad de preocuparse porque entre polvo o humedad en sus muestras secas
- El sello de cadena única no debe utilizarse con líquidos
- Identifique fácilmente las muestras utilizando bolsas con etiquetas de escritura
- Polietileno de baja densidad
- Cumple con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Zip-lip |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento antihumedad resistente al polvo |
| Material | Polietileno |
| Grosor (métrico) | 0,050 mm |
| Cantidad | 1000 Unidad |
| Dimensiones (L x An) | 381 x 305mm |
| Longitud (métrico) | 381 mm |
| Anchura (métrico) | 305 mm |
| Tipo de producto | Bolsas de baja densidad |