Learn More
Kartell™ Frascos lavadores integrales de polietileno con tubo moldeado
Descripción
Los frascos lavadores integrales de polietileno con tubo moldeado Kartell™ son un frasco lavador fácil de apretar que incluye un tapón de cierre y que se puede reducir para aumentar el flujo.
- Frascos lavadores fáciles de apretar con tubo moldeado integral
- La punta dosificadora, que se suministra con tapón de cierre de PE, se puede cortar para aumentar el flujo
- El tapón también puede usarse con frascos de la serie 15801-1631
- Forma especial para un agarre fácil y estabilidad
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Neutral |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tubo moldeado |
| Material | Polietileno |
| Línea de productos | Frasco |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL32 |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Tipo de producto | Frascos lavadores integrales |
| Mostrar más |