Learn More
Buerkle™ Acoplamientos de manguera de polietileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 14 mm
5 a 7 mm
De 13 a 16 mm
De 3 a 5 mm
De 7 a 10 mm
De 9 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Fabricados con polietileno
- Se proporcionan en paquetes de 10
- Disponibles en una gama de diámetros de manguera
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs, RoHS |
| Diámetro (métrico) | De 9 a 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con | 9 to 12 mm Hose |
| Para utilizar con (aplicación) | Funcionamiento sin presión |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Forma | Cónicos |
| Tipo de producto | Hose Coupling |