Learn More
Kartell™ Botellas cuadradas
Código de producto. 10768335
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10768335 2000 mL cada uno
12308198 25 mL paquete de 10
10234711 50 mL paquete de 400
10236124 500 mL cada uno
11382874 1000 mL cada uno
12553367 100 ml paquete de 100
12000582 250 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10768335 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0061400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botellas que ahorran espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras sólidas o líquidas, incluso con materiales de viscosidad media-alta, pastosos o granulares. Las tapas de fácil agarre se pueden conectar con cables para mayor seguridad.
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Capacidad (imperial) 67,6 oz
Color Natural
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca ancho, de rosca
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Certified Quality
Tipo de producto Frasco de cuello ancho graduado
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable