Learn More
Kartell™ Frascos graduados de polipropileno de boca ancha
Código de producto. p-8000294
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño del tapón:
GL45
GL63
Diámetro interior del cuello (métrico):
38 mm
55mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) unitSize
10358104 500 ml GL45 38 mm cada uno
10777765 1000 ml GL63 55 mm cada uno
10499592 2000 mL GL63 55mm paquete de 15
3 options
Código de producto. 10358104
Marca: Kartell™ 0161400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado de líquido o muestras en polvo. Los frascos graduados de boca ancha Kartell™ se utilizan para uso general.
  • Frascos de uso general graduados
  • La rosca de cuello largo garantiza un cierre a prueba de fugas
  • Cumple con DIN 13316 y 168
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 38 mm
Material Polietileno
N.° por paquete 1 unidad
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad DIN 13316 y 168
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Frasco graduado
Tamaño del tapón GL45