Learn More
Kartell™ Frascos graduados de polipropileno de boca ancha
Descripción
- Frascos de uso general graduados
- La rosca de cuello largo garantiza un cierre a prueba de fugas
- Cumple con DIN 13316 y 168
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 38 mm |
| Material | Polietileno |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Graduaciones | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN 13316 y 168 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Tipo de producto | Frasco graduado |
| Mostrar más |