Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™
Fabricados con polietileno. Los frascos de lavado de boca ancha graduados Kartell™ son excelentes para un llenado fácil y seguro. Los frascos de lavado disponen de tapones con código de colores para facilitar la identificación. El ingenioso tapón está diseñado para evitar goteos involuntarios debido a la acumulación de presión en una tarro.
Marca: Kartell™ 0163806
Descripción
El diseño de boca ancha permite un llenado fácil y seguro del contenido.
- Fabricados en polietileno
- Tapones con código de colores para facilitar la identificación
- Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
| 500 ml | |
| Polietileno | |
| Amarillo | |
| Sí |
| Tapones codificados con color | |
| GL45 | |
| 100 ml | |
| Ancha |