Learn More
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de la serie 300Plastilab™
Descripción
Incluyen doble sellado con tapón de inserto para garantizar la estanqueidad.
- Fabricados en polietileno
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas con tapón de fácil agarre
- Los puntos de marcado del reborde y la tapa garantizan un cierre a prueba de manipulaciones
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| ID de cuello (métrico) | 23 mm |
| Graduaciones | 25 ml |
| Certificaciones/conformidad | Reglamento 1935/2004, Reglamento (EC) 10/2011 |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco cilíndrico |
| Tipo de tapón | Tapón de inserto |