Learn More
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de la serie 300Plastilab™
Código de producto. 11391155
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 40
paquete de 400
paquete de 600
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11391155 250 ml paquete de 10
11301165 500 ml paquete de 10
10102861 1000 ml paquete de 80
12677785 50 mL paquete de 400
12621026 125 mL paquete de 600
12631006 2000 mL paquete de 40
6 options
Código de producto. 11391155
Marca: Kartell™ 0032300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispone de doble sellado con tapa de inserción para garantizar la estanqueidad.
Incluyen doble sellado con tapón de inserto para garantizar la estanqueidad.
  • Fabricados en polietileno
  • Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
  • Sin fugas con tapón de fácil agarre
  • Los puntos de marcado del reborde y la tapa garantizan un cierre a prueba de manipulaciones
  • Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 23 mm
Graduaciones 25 ml
Certificaciones/conformidad Reglamento 1935/2004, Reglamento (EC) 10/2011
Graduated Sí
Boca Estrecha
Tipo de producto Frasco cilíndrico
Tipo de tapón Tapón de inserto