Learn More
Polietilenglicol, polvo blanquecino, MP Biomedicals™
Código de producto. 11435372 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11435372 1 kg 1 Kg
11445372 2 kg -
2 options
Código de producto. 11435372
Marca: MP Biomedicals 0219544501
Biología molecular, inmunología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Carbowax, PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol
Color Blanco
Forma física Polvo
Densidad 1.1-1.2g/mL
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 8000