Learn More
Acrilato de polietilenglicol metil éter, P.M. 1.000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15497245 250 mg 250 miligramos
15477245 1 g 1 g
15487245 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15497245
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046537.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 32171-39-4 | (C2H4O)nC4H6O2 | NaN g/mol
Polyethylene glycol methyl ether acrylate is used as a raw material in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32171-39-4
Fórmula molecular (C2H4O)nC4H6O2
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00803685
Clave InChI HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
Nombre IUPAC 2-metoxietil prop-2-enoato
SMILES COCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 1,000
Forma física Sólido granular
Información de solubilidad Soluble in water